AV35105
Anti-P2RX1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-P2X1, Anti-Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1
Wybierz wielkość
1700,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1700,00 zł
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P2RX1(5023)
Opis ogólny
Rabbit Anti-P2RX1 antibody recognizes human, bovine, rat, pig, mouse, and canine P2RX1.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)