Kluczowe dokumenty
AV35033
Sigma-Aldrich
Anti-ACCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Amiloride-sensitive cation channel 1, neuronal (degenerin)
Wybierz wielkość
100 μL
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, dog, rat, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACCN1(40)
Opis ogólny
ACCN1 (lub ASIC2) koduje białko należące do rodziny degenerin/epithelial sodium channel (DEG/ENaC). ACCN1 może być zaangażowany w neurotransmisję. Gen ACCN1 może modulować agresywność guzów neuroblastoma.
Królicze przeciwciało anty-ACCN1 rozpoznaje psie, bydlęce, ludzkie, szczurze i mysie ACCN1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego ACCN1
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ACCN1 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 2 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
ACCN1 jest członkiem nadrodziny degenerin/epitelialnych kanałów sodowych (DEG/ENaC). ACCN1 może odgrywać rolę w neurotransmisji. Ponadto zaobserwowano, że heteromeryczne połączenie ACCN1 i ACCN3 (wariant 1) współtworzy kanały bramkowane protonami wrażliwe na gadolin.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GDIGGQMGLFIGASILTILELFDYIYELIKEKLLDLLGKEEDEGSHDENV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karl Vandepoele et al.
PloS one, 3(5), e2207-e2207 (2008-05-22)
The human 1p36 region is deleted in many different types of tumors, and so it probably harbors one or more tumor suppressor genes. In a Belgian neuroblastoma patient, a constitutional balanced translocation t(1;17)(p36.2;q11.2) may have led to the development of