Kluczowe dokumenty
AV34891
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF57 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ZNF424, Anti-Zinc finger protein 57
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ZNF57(126295)
Opis ogólny
ZNF57 koduje białko palca cynkowego. Zmiany genetyczne w ZNF57 mogą być potencjalną przyczyną chorób mendlowskich, takich jak dziedziczna głuchota.
Przeciwciało królicze anty-ZNF57 rozpoznaje ludzkie ZNF57.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ZNF57
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ZNF57 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
ZNF57 należy do rodziny białek cynkowo-palcowych typu krueppel C2H2. Zawiera 13 palców cynkowych typu C2H2 i 1 domenę KRAB. ZNF57 może być zaangażowany w regulację transkrypcji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FTLEEWALLDSAQRDLYRDVMLETFRNLASVDDGTQFKANGSVSLQDMYG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asli Sirmaci et al.
PloS one, 7(2), e32000-e32000 (2012-03-01)
Whole exome sequencing provides unprecedented opportunities to identify causative DNA variants in rare Mendelian disorders. Finding the responsible mutation via traditional methods in families with hearing loss is difficult due to a high degree of genetic heterogeneity. In this study