Kluczowe dokumenty
AV34760
Sigma-Aldrich
Anti-PHF17 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ22479, Anti-JADE1, Anti-KIAA1807, Anti-PHD finger protein 17
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, guinea pig, horse, human, mouse, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHF17(79960)
Opis ogólny
PHF17 (białko palca PHD 17) to krótkotrwałe, wzbogacone w nerki białko Jade składające się z kanonicznego białka palca homeodominy roślinnej (PHD) i niekanonicznego rozszerzonego PHD ze zdolnością wiązania cynku. Jest zlokalizowane w jądrze i ulega silnej ekspresji w nerkach i komórkach kanalików proksymalnych nerek. Królicze przeciwciało Anti-PHF17 rozpoznaje ludzkie, mysie, szczurze, bydlęce i kurze PHF17.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego PHF17
Zastosowanie
Królicze przeciwciało Anti-PHF17 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Królicze przeciwciało Anti-PHF17 jest odpowiednie do aplikacji western blot.
Działania biochem./fizjol.
PHF17 (białko palca PHD 17) jest związane z kilkoma czynnościami komórkowymi, takimi jak przebudowa chromatyny, różnicowanie komórek nabłonka kanalików nerkowych, hamowanie wzrostu, apoptoza i interakcje białko-białko. Posiada aktywność transkrypcyjną i endogenną acetylotransferazę histonową (HAT). Działa jako koaktywator transkrypcji w aktywności HAT specyficznej dla histonu H4/H2A, w której pośredniczy TIP60. Doniesiono, że PHF17 może odgrywać rolę w raku nerki i chorobie von Hippla-Lindaua. PHF17 posiada również właściwości supresora nowotworów. W procesie nowotworzenia nerek kontroluje kanoniczny szlak sygnałowy Wnt poprzez ubikwitylację onkoproteiny β-kateniny w sposób zależny od Wnt.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EPFASLEQNREEAHRVSVRKQKLQQLEDEFYTFVNLLDVARALRLPEEVV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria V Panchenko et al.
The Journal of biological chemistry, 279(53), 56032-56041 (2004-10-27)
Jade-1 was identified as a protein partner of the von Hippel-Lindau tumor suppressor pVHL. The interaction of Jade-1 and pVHL correlates with renal cancer risk. We have investigated the molecular function of Jade-1. Jade-1 has two zinc finger motifs called
Vipul C Chitalia et al.
Nature cell biology, 10(10), 1208-1216 (2008-09-23)
The von Hippel-Lindau protein pVHL suppresses renal tumorigenesis in part by promoting the degradation of hypoxia-inducible HIF-alpha transcription factors; additional mechanisms have been proposed. pVHL also stabilizes the plant homeodomain protein Jade-1, which is a candidate renal tumour suppressor that