Kluczowe dokumenty
AV34680
Sigma-Aldrich
Anti-MID1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Midline 1 (Opitz/BBB syndrome)
Wybierz wielkość
100 μL
1610,00 zł
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
75 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, guinea pig, dog, rat, mouse, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MID1(4281)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego MID1
Działania biochem./fizjol.
MID1 jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM), znanej również jako podgrupa białek RING finger typu "RING-B box-coiled coil" (RBCC). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Białko to tworzy homodimery, które wiążą się z mikrotubulami w cytoplazmie. Białko to jest prawdopodobnie zaangażowane w tworzenie struktur wielobiałkowych działających jako punkty zakotwiczenia do mikrotubul. Mutacje w tym genie zostały powiązane z sprzężoną z chromosomem X formą zespołu Opitza, który charakteryzuje się nieprawidłowościami w linii środkowej, takimi jak rozszczep wargi, rozszczep krtani, wady serca, spodziectwo i agenezja ciała modzelowatego. Gen ten był również pierwszym przykładem genu podlegającego inaktywacji X u ludzi, a jednocześnie unikającego jej u myszy. Kilka różnych wariantów transkryptu jest generowanych przez alternatywny splicing; jednak pełna długość dwóch wariantów nie została określona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AINQAGSRSSEPGKLKTNSQPFKLDPKSAHRKLKVSHDNLTVERDESSSK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)