Kluczowe dokumenty
AV34471
Sigma-Aldrich
Anti-TFB2M (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-FLJ22661, Anti-FLJ23182, Anti-Hkp1, Anti-Transcription factor B2, mitochondrial
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFB2M(64216)
Opis ogólny
TFB2M jest mitochondrialnym czynnikiem transkrypcyjnym, który reguluje ekspresję genu SERCA2 w kardiomiocytach szczurów. Wiadomo również, że indukuje transkrypcję ludzkiego mtDNA.
Przeciwciało Rabbit Anti-TFB2M (AB1) rozpoznaje ludzki i szczurzy TFB2M.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TFB2M
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-TFB2M (AB1) jest odpowiednie do zastosowań western blot (1,25 μg/ml) i IHC (4-8 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
TFB2M jest metylotransferazą zależną od S-adenozylo-L-metioniny, która specyficznie dimetyluje mitochondrialne 12S rRNA w konserwowanej pętli macierzystej. Jest również wymagana do podstawowej transkrypcji mitochondrialnego DNA, prawdopodobnie poprzez interakcję z POLRMT i TFAM. Stymuluje transkrypcję niezależnie od aktywności metylotransferazy. W porównaniu do TFB1M, aktywuje transkrypcję mitochondrialnego DNA bardziej wydajnie, podczas gdy ma mniejszą aktywność metylotransferazy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ECNPGPGILTQALLEAGAKVVALESDKTFIPHLESLGKNLDGKLRVIHCD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atai Watanabe et al.
Cardiovascular research, 90(1), 57-67 (2010-11-30)
Sarco(endo)plasmic reticulum Ca²(+)-ATPase 2a (SERCA2a) transports Ca²(+) by consuming ATP produced by mitochondrial respiratory chain enzymes. Messenger RNA (mRNA) for these enzymes is transcribed by mitochondrial transcription factors A (TFAM) and B2 (TFB2M). This study examined whether TFAM and TFB2M
Maria Falkenberg et al.
Nature genetics, 31(3), 289-294 (2002-06-18)
Characterization of the basic transcription machinery of mammalian mitochondrial DNA (mtDNA) is of fundamental biological interest and may also lead to therapeutic interventions for human diseases associated with mitochondrial dysfunction. Here we report that mitochondrial transcription factors B1 (TFB1M) and