Kluczowe dokumenty
AV34420
Sigma-Aldrich
Anti-HEXIM1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Hexamethylene bis-acetamide inducible 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, pig, bovine, dog, rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEXIM1(10614)
Opis ogólny
HEXIM1 jest indukowany przez bis-acetamid heksametylenu. Koordynuje z 7SK snRNA, a następnie hamuje P-TEFb (CDK9/Cyklina T) i polimerazę RNA II.
Królicze przeciwciało anty-HEXIM1 rozpoznaje bydlęcy, ludzki, mysi, szczurzy, zebrafish i psi HEXIM1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego HEXIM1
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-HEXIM1 może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 0,6 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Ekspresja HEXIM1 jest indukowana przez heksametyleno-bis-acetamid w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Funkcja tego białka nie jest jeszcze znana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LESKRLGGDDARVRELELELDRLRAENLQLLTENELHRQQERAPLSKFGD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jasper H N Yik et al.
Molecular cell, 12(4), 971-982 (2003-10-29)
The positive transcriptional elongation factor b (P-TEFb), consisting of CDK9 and cyclin T, stimulates transcription by phosphorylating RNA polymerase II. It becomes inactivated when associated with the abundant 7SK snRNA. Here, we show that the 7SK binding alone was not