Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV34378
Sigma-Aldrich
Anti-FHL1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Four and a half LIM domains 1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, sheep, mouse, dog, guinea pig, horse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FHL1(2273)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q6IB30 został połączony z Q13642. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego FHL1
Działania biochem./fizjol.
Białka LIM, nazwane ′LIN11, ISL1 i MEC3′, są definiowane przez posiadanie wysoce konserwatywnego motywu podwójnego palca cynkowego zwanego domeną LIM. FHL1 może odgrywać ważną rolę na wczesnych etapach różnicowania mięśni szkieletowych, szczególnie w szlakach sygnałowych za pośrednictwem alfa5beta1-integryny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YYCVDCYKNFVAKKCAGCKNPITGFGKGSSVVAYEGQSWHDYCFHCKKCS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohammed Gagaoua et al.
Meat science, 145, 308-319 (2018-07-18)
Reverse Phase Protein Arrays (RPPA) were applied for the quantification and validation of protein biomarkers of beef qualities on M. longissimus thoracis sampled early post-mortem from young Charolais bulls. pHu was related to six proteins, three of which are glycolytic
Mohammed Gagaoua et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-08-30)
This study evaluated the potential of a panel of 20 protein biomarkers, quantified by Reverse Phase Protein Array (RPPA), to explain and predict two important meat quality traits, these being beef tenderness assessed by Warner-Bratzler shear force (WBSF) and the