Kluczowe dokumenty
AV34340
Sigma-Aldrich
Anti-RIPX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, horse, mouse, pig, dog, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIPX(22902)
Opis ogólny
RIPX (RUFY3) jest białkiem zawierającym domenę RUN i FYVE, które oddziałuje z Rab5(Q79L).
Królicze przeciwciało anty-RIPX rozpoznaje ludzkie, mysie, szczurze, bydlęce i psie RIPX.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego RIPX
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-RIPX jest odpowiednie do aplikacji western blotting w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Zlokalizowany na chromosomie 4, RIPX koduje białko o nieznanej funkcji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SSDLGVKQKSELNSRLEEKTNQMAATIKQLEQSEKDLVKQAKTLNSAANK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rab5(Q79L) interacts with the carboxyl terminus of RUFY3.
Hitomi Yoshida et al.
International journal of biological sciences, 6(2), 187-189 (2010-04-09)