Kluczowe dokumenty
AV32995
Sigma-Aldrich
Anti-NR2F6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, mouse, rat, guinea pig, human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR2F6(2063)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human NR2F6
Działania biochem./fizjol.
NR2F6 is a nuclear orphan receptor that belongs to the COUP-TF subfamily
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GLHAAPMAAERAVAFMDQVRAFQEQVDKLGRLQVDSAEYGCLKAIALFTP
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3