AV32872
Anti-ZBTB7C antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Zinc finger and BTB domain containing 7C
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
69 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, horse, guinea pig, dog, rabbit, goat, human, mouse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZBTB7C(201501)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rabbit Anti-ZBTB7C antibody recognizes rat, mouse, bovine, human, chicken, and canine ZBTB7C.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3