Kluczowe dokumenty
AV32869
Sigma-Aldrich
Anti-ARID3A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AT rich interactive domain 3A (BRIGHT-like)
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, dog, pig, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARID3A(1820)
Opis ogólny
ARID3A jest czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w przeprogramowanie komórek somatycznych. Ten czynnik transkrypcyjny jest również zaangażowany w składanie chromatyny i plastyczność rozwojową.
Przeciwciało Rabbit Anti-ARID3A rozpoznaje bydlęce, ludzkie, mysie, szczurze i psie ARID3A.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ARID3A
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ARID3A może być stosowane do testów western blot w stężeniu 0,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
ARID3A jest członkiem rodziny białek ARID (AT-rich interaction domain), które wiążą DNA. Inni członkowie rodziny ARID odgrywają rolę we wzorcowaniu embrionalnym, regulacji genów linii komórkowej, kontroli cyklu komórkowego, regulacji transkrypcji i prawdopodobnie w modyfikacji struktury chromatyny. Gen ten jest członkiem rodziny białek ARID (AT-rich interaction domain), które wiążą DNA. Został odkryty dzięki homologii do genu dead ringer Drosophila, który jest ważny dla normalnej embriogenezy. Inni członkowie rodziny ARID odgrywają rolę we wzorcowaniu embrionalnym, regulacji genów linii komórkowej, kontroli cyklu komórkowego, regulacji transkrypcji i prawdopodobnie w modyfikacji struktury chromatyny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QAAIDSNRREGRRQSFGGSLFAYSPGGAHGMLSSPKLPVSSLGLAASTNG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melissa Popowski et al.
Stem cell reports, 2(1), 26-35 (2014-02-11)
We show here that singular loss of the Bright/Arid3A transcription factor leads to reprograming of mouse embryonic fibroblasts (MEFs) and enhancement of standard four-factor (4F) reprogramming. Bright-deficient MEFs bypass senescence and, under standard embryonic stem cell (ESC) culture conditions, spontaneously
Danjuan Lin et al.
Molecular cancer, 6, 23-23 (2007-03-28)
Bright/ARID3A is a nuclear matrix-associated transcription factor that stimulates immunoglobulin heavy chain (IgH) expression and Cyclin E1/E2F-dependent cell cycle progression. Bright positively activates IgH transcriptional initiation by binding to ATC-rich P sites within nuclear matrix attachment regions (MARs) flanking the
Guangyu An et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 28(9), 1560-1567 (2010-08-04)
B-cell regulator of immunoglobulin heavy chain transcription (Bright)/ARID3a, an A+T-rich interaction domain protein, was originally discovered in B lymphocyte lineage cells. However, expression patterns and high lethality levels in knockout mice suggested that it had additional functions. Three independent lines