Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV32639
Sigma-Aldrich
Anti-HOXB9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HGNC:5120, Anti-HOX-2.5, Anti-HOX2, Anti-HOX2E, Anti-Homeobox protein Hox-B9
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, horse, pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXB9(3219)
Opis ogólny
HOXB9 jest czynnikiem transkrypcyjnym homeobox, który reguluje wzrost i różnicowanie komórek. HOXB9 ulega ekspresji we wczesnej embriogenezie bydła i jest związany z rakiem tarczycy.
Królicze przeciwciało anty-HOXB9 rozpoznaje ludzkie, mysie, szczurze, bydlęce i psie HOXB9.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego HOXB9
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-HOXB9 zostało użyte do wykrycia Hoxb9 u bydła w zarodkach przy użyciu technik immunofluorescencji całego montażu i western blot. Przeciwciało zostało również użyte w rozcieńczeniu 1:50 do analizy immunohistochemicznej raka brodawkowatego tarczycy.
Działania biochem./fizjol.
HOXB9 należy do rodziny genów homeobox. Geny homeobox kodują wysoce konserwatywną rodzinę czynników transkrypcyjnych, które odgrywają ważną rolę w morfogenezie u wszystkich organizmów wielokomórkowych. Ssaki posiadają cztery podobne klastry genów homeobox, HOXA, HOXB, HOXC i HOXD, zlokalizowane na różnych chromosomach, składające się z 9 do 11 genów ułożonych w tandemie. HOXB9 jest jednym z kilku genów homeobox HOXB zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 17. Dokładna rola tego genu nie została jeszcze określona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SPHASGSLPSVYHPYIQPQGVPPAESRYLRTWLEPAPRGEAAPGQGQAAV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
213 Hoxb9 protein is present throughout early embryo development in the bovine.
Sauvegarde, C., et al.
Reproduction, Fertility, and Development, 25(1), 255-255 (2012)
Jang-Hee Kim et al.
Human pathology, 43(8), 1221-1228 (2012-01-10)
Papillary thyroid carcinoma is the most common type of thyroid malignancy, and CD56, a neural cell adhesion molecule, is typically down-regulated in almost all cases of papillary thyroid carcinoma. Homeobox B9 is a transcription factor, belongs to the products of
Caroline Sauvegarde et al.
PloS one, 11(10), e0165898-e0165898 (2016-11-01)
We previously showed that the homeodomain transcription factor HOXB9 is expressed in mammalian oocytes and early embryos. However, a systematic and exhaustive study of the localization of the HOXB9 protein, and HOX proteins in general, during mammalian early embryonic development