Kluczowe dokumenty
AV32371
Sigma-Aldrich
Anti-SKIL antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-SKI-like oncogene
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SKIL(6498)
Opis ogólny
SKIL stanowi część szlaku SMAD, który reguluje wzrost i różnicowanie komórek za pośrednictwem TGF-β. Królicze przeciwciało anty-SKIL rozpoznaje psi, ludzki, mysi, szczurzy i bydlęcy TGF-β.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SKIL
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-SKIL może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
SKIL należy do rodziny SKI i może odgrywać rolę regulacyjną w podziale lub różnicowaniu komórek w odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IHVNGKTINKVPTVKKEHLDDYGEAPVETDGEHVKRTCTSVPETLHLNPS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)