Kluczowe dokumenty
AV32315
Sigma-Aldrich
Anti-MMP19 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Matrix metallopeptidase 19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP19(4327)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego MMP19
Działania biochem./fizjol.
Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy (MMP) biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek. Są one również zaangażowane w procesy chorobowe, takie jak zapalenie stawów i przerzuty. Większość MMP jest wydzielana w postaci nieaktywnych proprotein, które są aktywowane po rozszczepieniu przez zewnątrzkomórkowe proteinazy. Funkcja białka kodowanego przez ten gen nie została określona. Gen ten był wcześniej określany jako MMP18, ale został przemianowany na metaloproteinazę macierzy 19 (MMP19). Dla tego genu zidentyfikowano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IHFFKGDKVWRYINFKMSPGFPKKLNRVEPNLDAALYWPLNQKVFLFKGS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ralph J Hazlewood et al.
Human mutation, 36(3), 369-378 (2015-01-13)
Patients with a congenital optic nerve disease, cavitary optic disc anomaly (CODA), are born with profound excavation of the optic nerve resembling glaucoma. We previously mapped the gene that causes autosomal-dominant CODA in a large pedigree to a chromosome 12q