Kluczowe dokumenty
AV32208
Sigma-Aldrich
Anti-GSH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GS homeobox 2, Anti-GSH2
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, dog, horse, human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSH2(170825)
Opis ogólny
GSH2 jest białkiem homeobox, które reguluje wzorzec dorsoventralny w telencefalonie ssaków.
Królicze przeciwciało anty-GSH2 rozpoznaje szczurze, ludzkie, mysie i psie GSH2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego GSH2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-GSH2 może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
białko homeobox GSH-2
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MSRSFYVDSLIIKDTSRPAPSLPEPHPGPDFFIPLGMPPPLVMSVSGPGC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Yun et al.
Development (Cambridge, England), 128(2), 193-205 (2000-12-22)
The telencephalon has two major subdivisions, the pallium and subpallium. The pallium, which primarily consists of glutamatergic cortical structures, expresses dorsal molecular markers, whereas the subpallium, which primarily consists of the GABAergic basal ganglia, expresses ventral molecular markers. Here, we