Kluczowe dokumenty
AV32002
Sigma-Aldrich
Anti-ARNTL (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Aryl hydrocarbon receptor Nuclear translocator-like
Wybierz wielkość
100 μL
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
sheep, bovine, rat, guinea pig, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARNTL(406)
Opis ogólny
ARNTL to podstawowe białko helisa-pętla-helisa, które łączy się z CLOCK, tworząc heterodimer. ARNTL może być zaangażowany w supresję nowotworów, w której pośredniczy p53. Ponadto ARNTL może być powiązany z chorobą afektywną dwubiegunową.
Przeciwciało Rabbit Anti-ARNTL (AB1) rozpoznaje ARNTL bydła, świń, psów, ludzi, myszy i szczurów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ARNTL
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ARNTL (AB1) może być stosowane do testów IHC (4-8 μg/ml, przy użyciu tkanek zatopionych w parafinie) i western blot (5 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
ARNTL jest ogólnym partnerem dimeryzacji dla podzbioru superrodziny regulatorów transkrypcji typu basic-helix-loop-helix (bHLH) -PER-ARNT-SIM (PAS).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TDYQESMDTDKDDPHGRLEYTEHQGRIKNAREAHSQIEKRRRDKMNSF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jasper Mullenders et al.
PloS one, 4(3), e4798-e4798 (2009-03-12)
The p53 tumor suppressor gene is mutated in about half of human cancers, but the p53 pathway is thought to be functionally inactivated in the vast majority of cancer. Understanding how tumor cells can become insensitive to p53 activation is
Caroline M Nievergelt et al.
American journal of medical genetics. Part B, Neuropsychiatric genetics : the official publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 141B(3), 234-241 (2006-03-11)
Bipolar affective disorder (BPAD) is suspected to arise in part from malfunctions of the circadian system, a system that enables adaptation to a daily and seasonally cycling environment. Genetic variations altering functions of genes involved with the input to the