AV31658
Anti-ETV5 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ERM, Anti-Ets variant gene 5 (Ets-related molecule)
Wybierz wielkość
1820,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1820,00 zł
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, dog, guinea pig, human, rabbit, bovine, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETV5(2119)
Opis ogólny
Przeciwciało Rabbit Anti-ETV5 (AB2) rozpoznaje ludzki, mysi, bydlęcy, zebrafish, psi i szczurzy ETV5.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)