Kluczowe dokumenty
AV31526
Sigma-Aldrich
Anti-SUPT16H antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-CDC68, Anti-FACT, Anti-FACTP140, Anti-FLJ10857, Anti-FLJ14010, Anti-FLJ34357, Anti-SPT16/CDC68, Anti-Suppressor of Ty 16 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, rat, human, pig, horse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUPT16H(11198)
Opis ogólny
SUPT16H jest czynnikiem transkrypcyjnym, który oddziałuje z RNF40. Ten czynnik transkrypcyjny pośredniczy w zmianach strukturalnych w chromatynie podczas naprawy podwójnej nici DNA.
Przeciwciało Rabbit Anti-SUPT16H rozpoznaje bydlęce, szczurze, ludzkie, zebrafish, mysie i psie SUPT16H.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SUPT16H
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-SUPT16H może być stosowane do testów western blot w stężeniu 1,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Transkrypcja genów kodujących białka może być odtworzona na nagim DNA przy użyciu tylko ogólnych czynników transkrypcyjnych i polimerazy RNA II. Jednak ten minimalny system nie może transkrybować DNA upakowanego w chromatynie, co wskazuje, że czynniki pomocnicze mogą ułatwiać dostęp do DNA. Jeden z takich czynników, FACT (ułatwia transkrypcję chromatyny), oddziałuje specyficznie z histonami H2A/H2B w celu demontażu nukleosomów i wydłużenia transkrypcji. FACT składa się z podjednostki 80 kDa i podjednostki 140 kDa, z których ta ostatnia to SUPT16H.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ASKKKVEFLKQIANTKGNENANGAPAITLLIREKNESNKSSFDKMIEAIK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vijayalakshmi Kari et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 10(20), 3495-3504 (2011-10-28)
Many anticancer therapies function largely by inducing DNA double-strand breaks (DSBs) or altering the ability of cancer cells to repair them. Proper and timely DNA repair requires dynamic changes in chromatin assembly and disassembly characterized by histone H3 lysine 56