Kluczowe dokumenty
AV31438
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2H3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-General transcription factor IIH, polypeptide 3, 34 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, rabbit, pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF2H3(2967)
Opis ogólny
GTF2H3 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych TFB4 i stanowi część kompleksu TFIIH. GTF2H3 reguluje naprawę wycięcia nukleotydów i transkrypcję za pośrednictwem polimerazy RNA II.
Królicze przeciwciało anty-GTF2H3 rozpoznaje bydlęcy, ludzki, mysi i szczurzy GTF2H3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GTF2H3
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-GTF2H3 może być stosowane do testów western blot (2 μg/ml) i immunohistochemii (4-8 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
GTranscription Factor Antibodies2H3 oddziałuje z HIV-1 Tat jako składnik kompleksu preinicjacji transkrypcji HIV-1, ale jest uwalniany z kompleksu elongacyjnego, który obejmuje P-TEFb. Działa synergistycznie z HIV-1 Tat, indukując wydłużenie transkrypcji z promotora HIV-1 LTR.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VIASHIQESRFLYPGKNGRLGDFFGDPGNPPEFNPSGSKDGKYELLTSAN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)