Kluczowe dokumenty
AV31422
Sigma-Aldrich
Anti-SPIB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Spi-B transcription factor (Spi-1/PU.1 related)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
19 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, dog, rabbit, guinea pig, human, rat, horse, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPIB(6689)
Opis ogólny
SPIB jest stymulatorem transkrypcji, który wiąże się z PU-box i działa jako wzmacniacz limfoidalny. Warianty SPIB zostały powiązane z pierwotną marskością żółciową.
Królicze przeciwciało anty-SPIB rozpoznaje SPIB zebrafish, psów, świń, bydła, kurczaków, ludzi, myszy i szczurów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego SPIB
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-SPIB może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 0,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
SPI1 (MIM 165170) i SPIB są członkami podrodziny czynników transkrypcyjnych ETS (patrz ETS1; MIM 164720). Białka ETS mają wspólną konserwatywną domenę ETS, która pośredniczy w specyficznym wiązaniu DNA. SPIB i SPI1 wiążą się z sekwencją bogatą w puryny, PU box (5-prime-GAGGAA-3-prime).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GQQKGNRKRMTYQKLARALRNYAKTGEIRKVKRKLTYQFDSALLPAVRRA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G M Hirschfield et al.
Genes and immunity, 13(4), 328-335 (2012-01-20)
We fine mapped two primary biliary cirrhosis (PBC) risk loci, CLEC16A (C-type lectin domain family 16 member A)-suppressor of cytokine signaling 1 (SOCS1) and Spi-B protein (SPIB) and sequenced a locus, sialic acid acetylesterase (SIAE), proposed to harbor autoimmunity-associated mutations.