Kluczowe dokumenty
AV100932
Sigma-Aldrich
Anti-HOXA10 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Homeobox A10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, bovine, pig, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXA10(3206)
Opis ogólny
Homeobox A10 (HOXA10) jest homeodomenowym czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w ostateczną hematopoezę i zaangażowanym w patogenezę ostrej białaczki szpikowej (AML). HOXA10 ułatwia ekspansję/proliferację progenitorów szpikowych, jednocześnie hamując różnicowanie szpikowe. Utrzymująca się ekspresja HoxA10 podczas różnicowania została opisana w ludzkiej ostrej białaczce szpikowej (AML) o złym rokowaniu.
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-HOXA10 reaguje z króliczymi, świńskimi, psimi, mysimi, bydlęcymi, ludzkimi i szczurzymi czynnikami transkrypcyjnymi homeobox A10.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego HOXA10
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-HOXA10 służy do znakowania homeoboksu A10 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli homeobox A10 w hematopoezie obejmującej ekspansję populacji progenitorów szpikowych i rozwój ostrej białaczki szpikowej (AML). Przeciwciało anty-HOXA10 (AB2) produkowane u królików nadaje się do western blottingu w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
HOXA10 jest ważnym regulatorem embriogenezy i determinacji linii hematopoetycznych komórek progenitorowych. U naczelnych HOXA10 utrzymuje homeozę macicy w celu regulacji receptywności i implantacji poprzez synchronizację matczynej i embrionalnej sygnalizacji na komórkach endometrium.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SLGNSKGENAANWLTAKSGRKKRCPYTKHQTLELEKEFLFNMYLTRERRL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fei Li et al.
Molecular medicine reports, 11(1), 509-514 (2014-10-18)
The present study aimed to investigate whether gonadotropin-releasing hormone analogues (GnRH-as), including GnRH agonists and antagonists, affect endometrial homeobox (Hox) a10 DNA methylation during the implantation window in mice. GnRH analogue mouse models were used and were treated with either
G B Godbole et al.
Reproduction (Cambridge, England), 134(3), 513-523 (2007-08-22)
Homeobox A10 (HOXA10), a member of abdominal B subclass of homeobox genes, is responsible for uterine homeosis during development. Intriguingly, in the adult murine uterus, HOXA10 has been demonstrated to play important roles in receptivity, embryo implantation, and decidualization. However
Tom Taghon et al.
Blood, 99(4), 1197-1204 (2002-02-07)
Homeobox genes are well known for their crucial role during embryogenesis but have also been found to be critically involved in normal and leukemic hematopoiesis. Because most previous studies focused on the role of aberrant HOX gene expression in leukemogenesis