Kluczowe dokumenty
AV02052
Sigma-Aldrich
Anti-TNFRSF18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF18(8784)
Opis ogólny
TNFRSF18 należy do superrodziny receptorów TNF. Jest to 228-aminokwasowe białko transmembranowe typu 1 z bogatą w cysteinę domeną zewnątrzkomórkową.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego TNFRSF18
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TNFRSF18 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/ml. Do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie odpowiednie jest stężenie 2-4 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
TNFRSF18 reguluje śmierć komórek, w której pośredniczą receptory komórek T. Odgrywa ważną rolę w reakcjach zapalnych, które są zaangażowane w zaburzenia autoimmunologiczne, takie jak zapalenie stawów wywołane kolagenem, eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia oraz autoimmunologiczne zapalenie żołądka.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LRSQCMWPRETQLLLEVPPSTEDARSCQFPEEERGERSAEEKGRLGDLWV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Theresa Placke et al.
Clinical & developmental immunology, 2010, 239083-239083 (2010-10-12)
The ability of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family member GITR to modulate immune responses has been the subject of multiple studies. Initially thought to be critically involved in governing functions of regulatory T cells, GITR and its ligand
T P Velavan et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 44(5), 418-420 (2011-03-30)
Parasites are accountable for driving diversity within immune gene families. We identified and investigated regulatory single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the promoter regions of the tumor necrosis factor receptor superfamily member 18 (TNFRSF18) gene by direct sequencing in a group