Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106514
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
sterile
feature
individually wrapped
packaging
pkg of 200 ea
manufacturer/tradename
Argos APS5
capacity
5 mL
General description
Individually wrapped plastic pipettes that are supplied without graduations or filters for vacuum or free flow pipetting applications. Can also be used with peristaltic pumps.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?