Kluczowe dokumenty
AQ0898
AQUA Peptide YTLNILEDIGGGQ[K]
About This Item
Kod UNSPSC:
41116026
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
masa cząsteczkowa
monoisotopic mol wt 1527.80 Da
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Lcp1(18826)
rat ... Lcp1(306071)
Zastosowanie
Protein-AQUA is a powerful, enabling technology that facilitates focused, quantitative studies of not only specific protein expression, but specific amino acid modification as well, using stable-isotope–labeled peptides and mass spectrometry.
Informacje prawne
This method was developed by Dr. Steve Gygi and colleagues at Harvard Medical School. Limited use of this method is permitted under a licensing arrangement with Harvard Medical School.
AQUA is a trademark of Harvard Medical School
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)