Kluczowe dokumenty
APREST95244
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen RGS1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
1R20, BL34, IER1, IR20
Wybierz wielkość
100 MG
144,30 USD
250 MG
206,70 USD
500 MG
325,00 USD
1 G
416,00 USD
2.5 G
655,20 USD
5 G
1053,00 USD
10 G
1677,00 USD
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-105082-100MG
144,30 USD
Wysyłka w ciągu 7 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
144,30 USD
250 MG
206,70 USD
500 MG
325,00 USD
1 G
416,00 USD
2.5 G
655,20 USD
5 G
1053,00 USD
10 G
1677,00 USD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-105082-100MG
144,30 USD
Wysyłka w ciągu 7 dni – z siedziby partnera Aldrich.
rekombinowane
expressed in E. coli
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 23 kDa
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
stężenie
≥0.5 mg/mL
uwaga do sekwencji
RSMIPHLESGMKSSKSKDVLSAAEVMQWSQSLEKLLANQTGQNVFGSFLKS
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
Zastosowanie
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Powiązanie
Corresponding Antibodies HPA074572
Postać fizyczna
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Przechowywanie i stabilność
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1