Merck
APREST95243
Antygen PrEST PDZD7
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DFNB57, FLJ23209, PDZK7, bA108L7.8
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Uniprot accession no.:
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
assay
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 25 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentration
≥0.5 mg/mL
sequence note
RSQSYLTLWEEKQQRRKEKSGSPGEKGALQRSKTLMNLFFKGGRQGRLARDGRREAWTLDSGSL
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PDZD7(79955)
General description
N-końcowy His6ABP(ABP = białko wiążące albuminę pochodzące z paciorkowcowego białka G)
Application
Odpowiedni jako czynnik blokujący i pozytywna kontrola testu przy użyciu odpowiednich przeciwciał.
Physical form
Roztwór w 1 M moczniku-PBS, pH 7,4
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Delikatnie wymieszać przed użyciem. Optymalne stężenia i warunki dla każdego zastosowania powinny być określone przez użytkownika.
Odpowiadające przeciwciała HPA074542
Legal Information
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
APREST95243-100UL04065268657959