Kluczowe dokumenty
APREST95131
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen DNAJB12
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DJ10, FLJ20027
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
rekombinowane
expressed in E. coli
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 25 kDa
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
stężenie
≥0.5 mg/mL
uwaga do sekwencji
PPYSLSPRPSVGHIHRRVTDHLGVVYYVGDTFSEEYTGSSLKTVERNVEDDYIANLRNNCW
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DNAJB12(54788)
Opis ogólny
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
Zastosowanie
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Powiązanie
Corresponding Antibodies HPA072702
Postać fizyczna
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Przechowywanie i stabilność
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1