Kluczowe dokumenty
APREST95046
Sigma-Aldrich
Antygen PrEST GALNT18
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GALNT15, GALNTL4, GalNAc-T18, MGC71806
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
rekombinowane
expressed in E. coli
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 26 kDa
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
stężenie
≥0.5 mg/mL
uwaga do sekwencji
WVTNYIASVYVRGQEPAPDKKLEEDKGDTLKIIERLDHLENVIKQHIQEAPAKPEEAEAEPFTDSSLFAHW
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
N-końcowy His6ABP(ABP = białko wiążące albuminę pochodzące z paciorkowcowego białka G)
Zastosowanie
Odpowiedni jako czynnik blokujący i pozytywna kontrola testu przy użyciu odpowiednich przeciwciał.
Powiązanie
Odpowiadające przeciwciała HPA070681
Postać fizyczna
Roztwór w 1 M moczniku-PBS, pH 7,4
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Delikatnie wymieszać przed użyciem. Optymalne stężenia i warunki dla każdego zastosowania powinny być określone przez użytkownika.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)