Merck
APREST92582
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen SYCP2
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SCP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 30 kDa
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
stężenie
≥0.5 mg/mL
sekwencja immunogenna
GERRANLLPKKLCKIEDADHHIHKMSESVSSLSTNDFSIPWETWQNEFAGIEMTYETYERLNSEFKRRNNIRHKMLSYFTTQSWKTAQQHLRTMNHQSQDSRI
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SYCP2(10388)
Opis ogólny
Recombinant protein fragment of Human SYCP2 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
Zastosowanie
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Powiązanie
Corresponding Antibody HPA065613.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Uwaga dotycząca przygotowania
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informacje prawne
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2