Kluczowe dokumenty
APREST90284
Sigma-Aldrich
Antygen PrEST ATG4B
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
APG4B, AUTL1, DKFZp586D1822, KIAA0943
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 26 kDa
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
stężenie
≥0.5 mg/mL
sekwencja immunogenna
FCKTEDDFNDWCQQVKKLSLLGGALPMFELVELQPSHLACPDVLNLSLDSSDVERLERFFDSEDEDFEILSL
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ATG4B(23192)
Opis ogólny
Rekombinowany fragment białka ludzkiego ATG4B z N-końcowym znacznikiem fuzyjnym His6ABP(ABP = białko wiążące albuminę pochodzące z paciorkowcowego białka G).
Zastosowanie
Czynnik blokujący i pozytywna kontrola testu przy użyciu odpowiednich przeciwciał.
Powiązanie
Odpowiednie przeciwciało HPA069803.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami i 1M moczniku, pH 7,4
Uwaga dotycząca przygotowania
Delikatnie wymieszać przed użyciem. Optymalne stężenia i warunki dla każdego zastosowania powinny być określone przez użytkownika.
Informacje prawne
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)