Kluczowe dokumenty
APREST88389
Sigma-Aldrich
Antygen PrEST CYYR1
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C21orf95
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 24 kDa
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
stężenie
≥0.5 mg/mL
sekwencja immunogenna
MKNHRATRVGILRTTHINTVSSYPAGPPPYGHDHEMEYCADLPPPYSPTPQGPAQR
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CYYR1(116159)
Opis ogólny
Rekombinowany fragment białka ludzkiego CYYR1 z N-końcowym znacznikiem fuzyjnym His6ABP (ABP = białko wiążące albuminę pochodzące z paciorkowcowego białka G).
Zastosowanie
Odpowiedni jako środek blokujący przy użyciu odpowiednich przeciwciał.
Powiązanie
Odpowiednie przeciwciało HPA067685.
Postać fizyczna
Roztwór w 1 M moczniku-PBS, pH 7,4
Uwaga dotycząca przygotowania
Roztwór białka należy delikatnie wymieszać przed użyciem. Optymalne stężenia i warunki dla każdego zastosowania powinny być określone przez użytkownika.
Informacje prawne
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)