Merck
APREST79276
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen ASTE1
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HT001
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 29 kDa
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
stężenie
≥0.5 mg/mL
sekwencja immunogenna
CFVQCFSEADRDIMTLANHWNCPVLSSDSDFCIFDLKTGFCPLNSFQWRNMNTIKGTQNYIPAKCFSLDAFCHHFSNMNKALLPLFAVLCGNDHVNLPIME
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ASTE1(28990)
Opis ogólny
Recombinant protein fragment of Human ASTE1 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.
Zastosowanie
Suitable as a blocking agent using corresponding antibodies.
Powiązanie
Corresponding Antibody HPA037011.
Postać fizyczna
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Uwaga dotycząca przygotowania
The protein solution should be gently mixed before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informacje prawne
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2