Kluczowe dokumenty
APREST78994
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen PPP1R7
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
sds22
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
rekombinowane
expressed in E. coli
znacznik
His tagged
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 27 kDa
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
stężenie
≥0.5 mg/mL
sekwencja immunogenna
EEHELPVDMETINLDRDAEDVDLNHYRIGKIEGFEVLKKVKTLCLRQNLIKCIENLEELQSLRELDLYDNQIKKIENL
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPP1R7(5510)
Opis ogólny
Recombinant protein fragment of Human PPP1R7with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.
Zastosowanie
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Powiązanie
Corresponding Antibodies HPA034501
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Uwaga dotycząca przygotowania
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informacje prawne
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)