Merck
APREST71076
Antygen PrEST XRCC4
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
assay
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 33 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentration
≥0.5 mg/mL
immunogen sequence
KCVSAKEALETDLYKRFILVLNEKKTKIRSLHNKLLNAAQEREKDIKQEGETAICSEMTADRDPVYDESTDEESENQTDLSGLASAAVSKDDSIISSLDVTDIAPSRKRRQRMQRNLGTEPKMAPQENQLQEK
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... XRCC4(7518)
General description
Rekombinowany fragment białka ludzkiego XRCC4 z N-końcowym znacznikiem fuzyjnym His6ABP (ABP = białko wiążące albuminę pochodzące z paciorkowcowego białka G). X-ray repair cross-complementing protein 4 (XRCC4) jest również znane jako białko naprawy DNA XRCC4. Jest mapowane do ludzkiego chromosomu locus 5q14.2. Pośredniczy w łączeniu podwójnych pęknięć nici DNA podczas naprawy DNA.[1]
Application
Odpowiedni jako środek blokujący przy użyciu odpowiednich przeciwciał.
Biochem/physiol Actions
X-ray repair cross-complementing protein 4 (XRCC4) współdziała z czynnikiem podobnym do XRCC4 (XLF) i ligazą DNA IV w pośredniczeniu w kaskadzie niehomologicznego łączenia końców (NHEJ) w naprawie DNA. Mutacja w XRCC4 jest związana z występującą u dorosłych postępującą encefalokardiomiopatią i ataksją. Pacjenci z polimorfizmami w genie XRCC4 są podatni na schizofrenię.[1] Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu w XRCC4 wiążą się z wysokim ryzykiem rozwoju raka. Mutacje w XRCC4 prowadzą do zahamowania wzrostu, co skutkuje niskim wzrostem i dysmorfią twarzy.(10)
Physical form
Roztwór w 1 M moczniku-PBS, pH 7,4
Preparation Note
Roztwór białka należy delikatnie wymieszać przed użyciem. Optymalne stężenia i warunki dla każdego zastosowania powinny być określone przez użytkownika.
Other Notes
Odpowiednie przeciwciało HPA006801.
Legal Information
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sliding sleeves of XRCC4-XLF bridge DNA and connect fragments of broken DNA
Brouwer I, et al.
Nature, 535(7613), 566-566 (2016)
An updated meta-analysis of XRCC4 polymorphisms and cancer risk based on 31 case-control studies
Shao N, et al.
Cancer Biomarkers : Section A of Disease Markers, 12(1), 37-47 (2013)
Mutations in XRCC4 cause primary microcephaly, short stature and increased genomic instability
Rosin N, et al.
Human Molecular Genetics, 24(13), 3708-3717 (2015)
A human Xrcc4-xlf complex bridges Dna
Andres SN, et al.
Nucleic Acids Research, 40(4), 1868-1878 (2012)
A nonsense mutation of human XRCC4 is associated with adult-onset progressive encephalocardiomyopathy
Bee L, et al.
EMBO Molecular Medicine, 7(7), 918-929 (2015)