AMAB91836
Anti-CLDN3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13130, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
C7orf1,CPE-R2,CPETR2,HRVP1,RVP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL13130, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
izotyp
IgG2b
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CLDN3(1365)
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)