ADF356305R-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 50 mL round-bottom tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Właściwości
holds 1 x 50 mL round-bottom tube, large rotor bore
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427737006 (EU)
Parametry
7,581 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
29 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)