1 EA
576,00 zł
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
General description
Biopredic HepaRG Serum Free Induction Medium Supplement with Antibiotics może być stosowany ze wszystkimi liniami komórkowymi HepaRG. Szczegółowe protokoły znajdują się w instrukcji obsługi.
Legal Information
Korzystanie z tego produktu podlega co najmniej jednej umowie licencyjnej.
Komórki HepaRG są opatentowane, a ich użycie jest ściśle ograniczone; należy traktować komórki jako produkt jednorazowego użytku, który należy zniszczyć po zakończeniu badania lub eksperymentu. Rozmnażanie, reprodukcja, klonowanie, subklonowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie komórek po zakończeniu badania jest zabronione. Zabronione jest wykorzystywanie komórek do produkcji lub wytwarzania produktów komercyjnych przeznaczonych do ogólnej sprzedaży lub do wytwarzania produktów przeznaczonych do ogólnej sprzedaży. Zabronione jest przekazywanie komórek komukolwiek, kto nie jest zatrudniony w tej samej organizacji, niezależnie od tego, czy w celu uzyskania korzyści finansowych, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować warunków niniejszej OGRANICZONEJ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE, nie powinien ZAMAWIAĆ ani używać ogniw i niezwłocznie zwrócić je w celu uzyskania zwrotu kosztów. Osoby naruszające niniejszą Licencję Ograniczonego Użytkowania będą ścigane w pełnym zakresie prawa.
Komórki HepaRG są opatentowane, a ich użycie jest ściśle ograniczone; należy traktować komórki jako produkt jednorazowego użytku, który należy zniszczyć po zakończeniu badania lub eksperymentu. Rozmnażanie, reprodukcja, klonowanie, subklonowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie komórek po zakończeniu badania jest zabronione. Zabronione jest wykorzystywanie komórek do produkcji lub wytwarzania produktów komercyjnych przeznaczonych do ogólnej sprzedaży lub do wytwarzania produktów przeznaczonych do ogólnej sprzedaży. Zabronione jest przekazywanie komórek komukolwiek, kto nie jest zatrudniony w tej samej organizacji, niezależnie od tego, czy w celu uzyskania korzyści finansowych, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować warunków niniejszej OGRANICZONEJ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE, nie powinien ZAMAWIAĆ ani używać ogniw i niezwłocznie zwrócić je w celu uzyskania zwrotu kosztów. Osoby naruszające niniejszą Licencję Ograniczonego Użytkowania będą ścigane w pełnym zakresie prawa.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Anika Mann et al.
Human cell, 30(4), 267-278 (2017-05-21)
HepaRG cells are widely used as an in vitro model to assess drug-induced hepatotoxicity. However, only few studies exist so far regarding their suitability to detect the effects of drugs requiring a preceding activation via the cytochrome P450 (CYP) system.
Yi Ni et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1540, 15-25 (2016-12-16)
Investigations of virus-host interactions rely on suitable in vitro cell culture systems that efficiently support virus infection. Such systems should ideally provide conditions that resemble those of natural host cells, e.g., the cell-type specific signaling and metabolic pathways. For HBV
Beth Williamson et al.
Pharmacology research & perspectives, 4(5), e00264-e00264 (2016-10-08)
The nuclear pregnane X receptor (PXR) regulates the expression of genes involved in the metabolism, hepatobiliary disposition, and toxicity of drugs and endogenous compounds. PXR is a promiscuous nuclear hormone receptor (NHR) with significant ligand and DNA-binding crosstalk with the
Catherine C Bell et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 45(4), 419-429 (2017-02-01)
Reliable and versatile hepatic in vitro systems for the prediction of drug pharmacokinetics and toxicity are essential constituents of preclinical safety assessment pipelines for new medicines. Here, we compared three emerging cell systems-hepatocytes derived from induced pluripotent stem cells, HepaRG
Maxime Demazeau et al.
International journal of pharmaceutics, 524(1-2), 268-278 (2017-04-04)
In this study, we evaluated cationic liposomes prepared from diether-NH
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ADD650C | 04061838262585 |