Kluczowe dokumenty
ADAPA44450S-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity, 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom, for 100 mL rectangular buckets, pack of 8
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Produkt ADAPA44450S-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
capacity 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom
skirt
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 8
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022654373 (NA)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z rotorem Eppendorf A-4-44.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)