Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
monoclonal
Technique(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Application:
IHC (p)
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Antygen C2 związany z czerniakiem, MAGEC2, znany również jako CT10, został zidentyfikowany jako nowy antygen nowotworowy (CT) pierwotnie zidentyfikowany w linii komórkowej czerniaka SK-MEL-37. MAGEC2 jest członkiem rodziny genów MAGEC, mapowanej na chromosom Xq26-q27 i jest blisko spokrewniony z MAGEC1 (CT7). Uważa się, że antygeny CT-X hamują ekspresję niektórych genów niezbędnych do różnicowania komórkowego. Ekspresja MAGEC2 jest ograniczona do jądra w normalnych tkankach. Męskie komórki płciowe wykazują wysoką ekspresję MAGEC2 we wczesnych fazach spermatogenezy. Niedojrzałe spermatogonia i spermatocyty wykazują silną ekspresję jądrową MAGEC2 i jest ona zmniejszona w spermatydach. MAGEC2 nie ulega ekspresji w dojrzałych plemnikach i otaczających je komórkach zrębu, Sertoliego i Leydiga. Bode i wsp. zbadali 325 guzów zarodkowych jąder i znaleźli MAGEC2 w większości nasieniaków (94%), nasieniakach spermatocytarnych (100%) i wewnątrzkanalikowej neoplazji komórek zarodkowych (IGCNU) (100%). I odwrotnie, ekspresja MAGEC2 była rzadka w raku zarodkowym, guzie woreczka żółtkowego, potworniaku i choriocarcinoma. Ekspresja białka MAGEC2 jest czułym markerem nasieniaków, nasieniaków spermatocytarnych i IGCNU. Zastosowanie tego markera może być pomocne w diagnozowaniu nasieniaka (wynik pozytywny) od raka zarodkowego (wynik negatywny), gdy jest oceniany w panelu markerów nowotworów zarodkowych, w tym OCT4, KIT, PLAP, CD30, SOX2 i SOX17. Dodatkowo, MAGEC2 został zidentyfikowany jako marker prognostyczny w różnych typach nowotworów. Guzy MAGEC2 dodatnie były często związane ze zmniejszonymi wskaźnikami przeżycia wolnego od nawrotów i przeżycia całkowitego w raku prostaty, wątrobowokomórkowym, potrójnie ujemnym raku piersi i niedrobnokomórkowym raku płuc.
Application
Immunohistochemia (skrawki utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie)
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Aby uzyskać kopię IFU i CofA, skontaktuj się z [email protected]
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: [email protected]
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: [email protected]
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?