Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H71N11O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1258.29
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2-Aminobenzoyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-Tyr(NO2)-Asp, >90% (HPLC)
Quality Segment
assay
>90% (HPLC)
form
powder
mol wt
1258.31
solubility
1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
Application
Fluorogenic substrate for Asp-specific proteases from Staphylococcus aureus, Bacillus lichenformis, and Streptomyces griseus.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A9971-1MG | 04061826671139 |