Merck
A9401
Aflatoxin M2
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-989-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OCCC3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
Biochem/physiol Actions
Hepatocarcinogen.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)