Merck
A9346
Acetyl-Cys(dodecyl) chloromethyl ketone
≥90% (HPLC), solid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34ClNO2S
Masa cząsteczkowa:
363.99
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC[C@H](NC(C)=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C18H34ClNO2S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-23-15-17(18(22)14-19)20-16(2)21/h17H,3-15H2,1-2H3,(H,20,21)/t17-/m0/s1
InChI key
BJFZFJUPCKFQRI-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent cytotoxic chloromethylketone against acute lymphoblastic leukemia cell lines
Potent cytotoxic chloromethylketone against human-lineage and T-lineage acute lymphoblastic leukemia cell lines
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)