Kluczowe dokumenty
A9345
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-chlorophenyl)phthalimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Formularz
solid
kolor
slightly yellow
rozpuszczalność
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
ciąg SMILES
Nc1ccc(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H9ClN2O2/c15-11-7-8(16)5-6-12(11)17-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(17)19/h1-7H,16H2
Klucz InChI
DRZDMSPFGPTPER-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Anticonvulsant
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)