Merck
A9133
N-Acetyl-DL-phenylalanine p-nitroanilide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.33
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)