Merck
A8929
Sigma-Aldrich
Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-16 human, rat
≥97% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C89H133N25O22S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1937.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N6CCCC6C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
informacje o genach
human ... POMC(5443)
rat ... Pomc(24664)
Amino Acid Sequence
Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys
Inne uwagi
Fragment with weak adrenocorticotropic activity.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W A Bijlsma et al.
Neuroscience letters, 38(3), 297-302 (1983-08-08)
To measure protein synthesis at the level of the cell bodies of motoneurons of the sciatic nerve, anterior horns were punched out of the spinal cord using microdissection techniques and a cell-free system was prepared. Injections of ACTH1-16 and ACTH4-10
Heather Johnston et al.
Reproduction (Cambridge, England), 133(6), 1181-1187 (2007-07-20)
ACTH has been shown to stimulate androgen production by the fetal/neonatal mouse testis through the melanocortin type 2 receptor (MC2R). This study was designed to localize the expression of MC2R in the neonatal mouse testis and characterize the effects of