Merck
A8826
Sigma-Aldrich
Asn-Arg-Asn-Phe-Leu-Arg-Phe amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
FMRF amide related peptide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H68N16O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
965.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CC(N)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(N)=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A J Mercier et al.
Peptides, 14(2), 137-143 (1993-03-01)
Pericardial organs of the crayfish, Procambarus clarkii, were removed, and material from them was extracted and fractionated using two sequential reverse-phase HPLC columns. Fractions were analysed using a radioimmunoassay (RIA) specific for the C-terminal peptide sequence -Arg-Phe-NH2. The peak immunoreactive