Kluczowe dokumenty
A8427
Antipyrylazo III
suitable for determination of calcium (per Anal. Chim. Acta, 71, 343 (1974)), ~95%
Synonim(y):
3,6-Bis(4-antipyrylazo)-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Próba
~95%
przydatność
suitable for determination of calcium (per Anal. Chim. Acta, 71, 343 (1974))
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(\N=N\c3c(O)c4c(O)c(\N=N\C5=C(C)N(C)N(c6ccccc6)C5=O)c(cc4cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C1C
Powiązanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3