Merck
A8406
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3ClFN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Nc1nc(Cl)ncc1F
InChI
1S/C4H3ClFN3/c5-4-8-1-2(6)3(7)9-4/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)