Merck
A8344
Sigma-Aldrich
Anti-ARC, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Apoptosis Repressor with CARD
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using HeLa cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOL3(8996)
Opis ogólny
ARC jest częścią rodziny białek związanych z cytoszkieletem o regulowanej aktywności. Bierze udział w endocytozie receptorów AMPA i tworzeniu pamięci długotrwałej. Ulega ekspresji w cytoplazmie dendrytów neuronów.
Białko ARC zawiera N-końcowy CARD, który ma homologię do CARD obecnych w Apaf-1 i RAIDD. Wiąże się i hamuje aktywność kaspazy 8. Wiąże się również z kaspazą 9 i Ced-3. Hamuje apoptozę indukowaną przez receptory śmierci, które wymagają aktywacji kaspazy 8.
Królicze przeciwciało anty-ARC, C-Terminal wiąże się z aminokwasami 191-208 ludzkiego ARC.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 191-208 ludzkiego ARC (represor apoptozy z CARD).
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ARC, C-Terminal może być stosowane do analiz western blot (1:1000) i mikromacierzy.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Koseki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(9), 5156-5160 (1998-06-06)
We have identified and characterized ARC, apoptosis repressor with caspase recruitment domain (CARD). Sequence analysis revealed that ARC contains an N-terminal CARD fused to a C-terminal region rich in proline/glutamic acid residues. The CARD domain of ARC exhibited significant homology
Stefan J Kempf et al.
Oncotarget, 7(44), 71817-71832 (2016-10-07)
Accruing data indicate that radiation-induced consequences resemble pathologies of neurodegenerative diseases such as Alzheimer´s. The aim of this study was to elucidate the effect on hippocampus of chronic low-dose-rate radiation exposure (1 mGy/day or 20 mGy/day) given over 300 days